安全性情報
ERMBB446
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
詳細
high level
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBB446
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: BDE 47, Lindane, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52
Matrix Group: Meat
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBB446-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)