安全性情報
ERMBB184
Bovine muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Mn, Se, Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBB184
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBB184-7G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)