安全性情報
ERMAD149
Thromboplastin rabbit (prothrombin time)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMAD149
その他情報
販売に制限がある場合がございます。
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ERMAD149-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)