安全性情報
D2679
Supelco
o-ジアニシジン 二塩酸塩
for enzymic, spectrophotometric determination, vial of 5 mg
別名:
o-ジアニシジン試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
グレード
for enzymic, spectrophotometric determination
品質水準
フォーム
solid
包装
vial of 5 mg
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
アプリケーション
グルコ-スオキシダ-ゼ-ペルオキシダ-ゼ-o-ジアニシジン酵素測定を利用した食品その他の材料中に含まれるグルコ-ス(ブドウ糖)の定量の指標となる基質です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2679-1VL-KC:
D2679-VAR:
D2679-1VL:4548173224190
D2679PROC:
D2679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)