安全性情報
D1600000
Diethylstilbestrol dimethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
NSC 41198, NSC 8137
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O2
CAS番号:
分子量:
296.40
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diethylstilbestrol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19+
InChI Key
VQOAQMIKPYNCMV-FMQUCBEESA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylstilbestrol dimethyl ether EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D1600000-1EA:
D1600000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)