Merck
D1010000
フタル酸ジブチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
n-ブチルフタラート, DBP, フタル酸ジブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
278.34
Beilstein:
1914064
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
9.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 147 °C)
APIファミリー
dibutyl phthalate
自己発火温度
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
可塑剤
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
367.7 °F - open cup
引火点(℃)
186.5 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1010000-1EA:
D1010000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Harpreet Bhatia et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 103-115 (2014-03-01)
Phthalic acid esters (PAEs) are a class of synthetic industrial chemicals commonly found in the aquatic environment worldwide. PAEs have been recognised as anti-androgens in male mammals but little is known about their endocrine disrupting effects in fish. This study
Matthew R Weir et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 16(12), 875-882 (2014-10-21)
The effects of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on blood pressure (BP) and osmotic diuresis- and intravascular volume reduction-related adverse events (AEs) were evaluated using pooled data from four placebo-controlled, phase 3 studies in patients with type 2
Luciano Candilio et al.
Heart (British Cardiac Society), 101(3), 185-192 (2014-09-26)
Remote ischaemic preconditioning (RIPC), using brief cycles of limb ischaemia/reperfusion, is a non-invasive, low-cost intervention that may reduce perioperative myocardial injury (PMI) in patients undergoing cardiac surgery. We investigated whether RIPC can also improve short-term clinical outcomes. One hundred and
George G S Sandor et al.
International journal of cardiology, 179, 470-475 (2014-12-04)
Patients with Marfan (MFS) and Loeys-Dietz (LDS) syndromes have been shown to have abnormal aortic biophysical properties. The purpose of this study was to compare the effects of 12-months of therapy with atenolol or losartan on vascular function in young
Karen Sliwa et al.
Heart (British Cardiac Society), 100(24), 1967-1974 (2014-09-18)
Lack of evidence-based data on the spectrum of cardiovascular disease (CVD) in pregnancy or in the postpartum period, as well as on maternal and fetal outcome, provides challenges for treating physicians, particularly in areas of low resources. The objectives of