蒸気密度
9.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 147 °C)
APIファミリー
dibutyl phthalate
自己発火温度
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
367.7 °F - open cup
引火点(℃)
186.5 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1187080-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック