Merck
D0406200
Deptropine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dibenzheptropine citrate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
525.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
deptropine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(C2CCC1CC(C2)OC3c4c(cccc4)CCc5c3cccc5)C.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C23H27NO.C6H8O7/c1-24-18-12-13-19(24)15-20(14-18)25-23-21-8-4-2-6-16(21)10-11-17-7-3-5-9-22(17)23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h2-9,18-20,23H,10-15H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
CHQGYMXXKZPWOI-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Deptropine citrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B H Stricker et al.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 136(28), 1362-1365 (1992-07-11)
Since 1986 the Netherlands Centre for Monitoring of Adverse Reactions to Drugs has received 16 reports concerning psychic effects attributed to the use of deptropine citrate (Brontine) in children ranging from one to ten years of age. Within 1 to
[Severe psychological side effects in children using high-dosage deptropine].
R W Griffioen
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 136(39), 1924-1925 (1992-09-26)
[Alarming increase in poisonings due to deptoprine].
R G van Ommen-Koolmees et al.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 140(13), 729-729 (1996-03-30)
[Alarming increase in deptropine poisonings].
G A van Zoelen et al.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 140(2), 98-99 (1996-01-13)
[Alarming increase in deptropine poisonings].
S M Dreijer-van der Glas
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 140(11), 628-629 (1996-03-16)