安全性情報
CRM633
Supelco
VOCs - Loamy Sand 4
pkg of 30 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
RTC CRM633-030
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
-10 to -25°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Acetone
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromodichloromethane
    2-Butanone
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    Chloromethane
    Dibromochloromethane
    Dibromomethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    Ethylbenzene
    Bromomethane
    Methyl tert-butyl ether solution
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    o-Xylene
    すべて表示 (30)
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM633-2ML:
CRM633-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)