Merck
666726
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C
別名:
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C2H12O
CAS番号:
分子量:
91.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
密度
0.765 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
666726-VAR:
666726-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)