安全性情報
CRM608
Supelco
VOCs - Sandy Loam 1
pkg of 25 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 25 g
メーカー/製品名
RTC CRM608-025
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
The following elements are not certified and are included for information only:
  • Acetonitrile
アナライト
詳細
    Acetone
    Acetonitrile
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    2-Butanone
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Ethylbenzene
    2-Hexanone
    Cumene
    Bromomethane
    Chloromethane
    4-Methyl-2-pentanone
    tert-Butyl methyl ether
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichlorofluoromethane
    1,2,3-Trichloropropane
    Mesitylene
    Vinyl acetate
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    すべて表示 (46)
危険有害性情報
注意書き
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM608-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)