Merck
DMPSV
Sigma-Aldrich
ジメチルポリシロキサン
viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.)
別名:
ポリジメチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
分子量
~770
粘度
5 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES記法
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ガスクロマトグラフィ-の固定相や消泡剤として使用される、無色澄明の液体ポリマ-です。
ジメチルポリシロキサンは、タンパク質クロマトグラフィーやアフィニティークロマトグラフィーに用いられています。ジメチルポリシロキサンは、肥満患者における加熱した油脂の消化後の食後炎症反応がフェノール化合物の存在により軽減されることを確認するために用いられました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
609.8 °F - closed cup
引火点(℃)
321 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
DMPSV-100G:
DMPSV-VAR:
DMPSV-BULK:
DMPSV-500G:
DMPSV-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Perez-Herrera et al.
Molecular nutrition & food research, 56(3), 510-514 (2011-12-14)
Heating during the process of cooking alters the chemical properties of foods and may affect subsequent postprandial inflammation. We tested the effects of four meals rich in different oils subjected to heating on the postprandial inflammatory metabolism of peripheral blood
Vyacheslav N Fishman et al.
Chemosphere, 84(7), 913-922 (2011-07-09)
The applicability of three different Silphenylene Silicone co-polymer (Si-Arylene) GC stationary phases (J&W Scientific DB-5ms, Varian VF-5ms, and VF-Xms) has been evaluated for the separation of all 136 tetra- through the octa- chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and chlorinated dibenzofurans (PCDF) from
Mara I Orozco et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(13), 7194-7202 (2011-06-08)
The influence of deep frying, mimicked by 20 heating cycles at 180 °C (each cycle from ambient temperature to 180 °C maintained for 5 min), on the unsaponifiable fraction of vegetable edible oils represented by three characteristic families of compounds