Merck
1546300
USP
ポリジメチルシロキサン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ジメチルポリシロキサン, シリコンオイル, ジメチルシロキサン, ポリジメチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polydimethylsiloxane
分子量
71800-547100 g/mol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ガスクロマトグラフィ-の固定相や消泡剤として使用される、無色澄明の液体ポリマ-です。
ポリジメチルシロキサン USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • 炭酸カルシウム、マグネシア、シメチコンチュアブル錠
  • シメチコン経口懸濁液
  • シメチコンカプセル
  • マガルドレート・シメチコンチュアブル錠
  • ジメチコン
  • マガルドレート・メチコン経口懸濁液
  • シメチコン
アナリシスノート
これらの製品は、試験及びアッセイ用途に限定されます。これらの製品は、ヒト又は動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、又は治癒させるために使用することはできません。  ?
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
609.8 °F - closed cup
引火点(℃)
321 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1546300-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simethicone Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4043-4043 (2020)
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)