安全性情報
CRM962
Supelco
PCB Congeners - Loamy Sand
pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC CRM962-050
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
    3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    すべて表示 (10)
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM962-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)