安全性情報
C3222
Millipore
Campylobacter supplement III (Skirrow)
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
アプリケーション
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species.
構成
Composition: (per vial)
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
再構成
Sufficient for 500 ml medium
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3222-5VL-BULK:
C3222-5VL:
C3222-1VL-BULK:
C3222-VAR:
C3222-BULK:
C3222-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.