Merck
17194
Millipore
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
別名:
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 5 vials
white
アプリケーション
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
詳細
Park and Sanders Selective Supplement II is a specialized microbiological growth medium additive designed to enhance the selective isolation of thermotolerant Campylobacter species in clinical and non-clinical samples. The supplement is optimized for use in conjunction with base media, augmenting the growth of thermotolerant Campylobacter, while suppressing the proliferation of competing flora.
アプリケーション
耐熱性カンピロバクター属の選択的単離および計数に使用される抗生物質助剤です。
構成
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium)
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
保管および安定性
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store in a cool place.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17194-BULK:
17194-VAR:
17194-1VL:
17194-1EA-BULK:
17194-1EA:
17194-1VL-BULK:
17194-5VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.