APIファミリー
desogestrel
形状
powder
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
ZMLDTNLDYRJTAZ-GDLCRWSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Desogestrel impurity E BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Desogestrel Tablets
Also used in monographs such as:
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)