Merck
BP619
ジクロフェナク ナトリウム塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-[(2,6-ジクロロフェニル)アミノ]ベンゼン酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10Cl2NNaO2
CAS番号:
分子量:
318.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diclofenac
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diclofenac sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Diclofenac Diethylamine Gel
  • Diclofenac Prolonged-release Tablets
  • Diclofenac Gastro-resistant Tablets
  • Diclofenac Prolonged-release Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    標準的なNSAIDかつシクロオキシゲナ-ゼ (COX) 阻害剤です。主要代謝産物は4´-ヒドロキシジクロフェナクおよび5´-ヒドロキシジクロフェナクです。CYP2C9に特異的な基質として用いられてきました。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP619:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)