APIファミリー
diclofenac
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001635:
Y0001635-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック