Merck
BP063
セフラジン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
セフラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
349.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cephradine
形状
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SCC(C)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI Key
RDLPVSKMFDYCOR-UEKVPHQBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cephradine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ampicillin Oral Suspension
  • Ampicillin Injection
  • Ampicillin Capsules
  • Cefalexin Oral Suspension
  • Cefalexin Capsules
  • Cefalexin Tablets
  • Cefradine Oral Suspension
  • Cefradine Capsules
  • Cefradine Injection
  • 包装
    Unit quantity: 300 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)