安全性情報
BCR573
Human serum (low creatinine)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR573
その他情報
販売に制限がある場合がございます。
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
BCR573-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)