安全性情報
BCR450
Natural milk powder (PCB′s )
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR450
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28
Matrix Group: Dairy products and eggs
販売に制限がある場合がございます。
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR450-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)