安全性情報
BCR142R
Light sandy soil (trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR142R
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR142R-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Małgorzata Suska-Malawska et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(2), 57-57 (2019-01-11)
In arid and semi-arid zones, atmospheric dust of different origins influences soil chemistry and plant biomass composition. Thus, studies on plant accumulation of heavy metals and rare earth elements (RREs) should include some assessments of potential eolian deposition. Here, we