テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
InChI Key
HDWIHXWEUNVBIY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5775-5G:
B5775-1G:
B5775-VAR:
B5775-25G:
B5775-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)