Merck
B0250000
Bambuterol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dimethylcarbmic acid 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H29N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
403.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bambuterol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
InChI Key
LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bambuterol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β-adrenoceptor agonist; bronchodilator; anti-asthmatic; terbutaline prodrug
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ting Zhou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 967, 225-234 (2014-08-17)
In this study, a rapid and sensitive hydrophilic interaction ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-UPLC-MS/MS) method was developed for simultaneous determination of bambuterol and its two major metabolites monocarbamate bambuterol and terbutaline in human plasma. All samples were simply precipitated