由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
不純物
Heavy metals, chlsoride, sulfate; tested
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
room temp
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ARK2183-10L:4548174013366
ARK2183-25L:4548174013397
ARK2183-1L:4548174013373
ARK2183-20L:4548174013380
ARK2183-VAR:
ARK2183-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)