Merck
A9906
Supelco
アミノ酸標準試薬(生理学的標準)
analytical standard, acidics, neutrals, and basics
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
colorless
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
構成
本製品には次のアミノ酸が含まれています。
  • L-アラニン
  • 塩化アンモニウム
  • L-アルギニン
  • L-アスパラギン酸
  • L-シスチン
  • L-グルタミン酸
  • グリシン
  • L-ヒスチジン
  • L-イソロイシン
  • L-ロイシン
  • L-リジン
  • L-メチオニン
  • L-フェニルアラニン
  • L-プロリン
  • L-セリン
  • L-スレオニン
  • L-チロシン
  • L-バリン
  • β-アラニン
  • L-α-アミノ-n-酪酸
  • γ-アミノ-n-酪酸
  • DL-β-アミノイソ酪酸
  • L-アンセリン
  • L-カルノシン
  • L-シトルリン
  • L-クレアチニン
  • シスタチオニン
  • エタノールアミン
  • L-ホモシスチン
  • δ-ヒドロキシリシン
  • ヒドロキシ-L-プロリン
  • 1-メチル-L-ヒスチジン
  • 3-メチル-L-ヒスチジン
  • L-オルニチン
  • サルコシン
  • タウリン
  • L-トリプトファン
  • 尿素
その他情報
0.1%フェノ-ルおよび 2%チオジグリコ-ルを含有するpH 2.2の 0.2Nクエン酸リチウム中に、各0.5μmol/mLの濃度でアミノ酸およびその関連化合物を溶解しています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9906-BULK:
A9906-VAR:
A9906-10ML:4548173292915
A9906-1ML:4548173292922
A9906-5ML:4548173292939
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel Ponndorf et al.
Plant biotechnology journal, 15(5), 605-613 (2016-11-04)
Food supplementation with the conditionally essential amino acid arginine (Arg) has been shown to have nutritional benefits. Degradation of cyanophycin (CGP), a peptide polymer used for nitrogen storage by cyanobacteria, requires cyanophycinase (CGPase) and results in the release of β-aspartic
C Hellmuth et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 26(9), 786-796 (2016-05-06)
Moderately reduced maternal nutrient availability during pregnancy has adverse effects on the fetuses' growth and metabolism during and after pregnancy. The aim of this study was to explore effects of maternal nutrition restriction (MNR) on key metabolites of the fetal
Eli K Moore et al.
Frontiers in microbiology, 6, 637-637 (2015-07-16)
Microbial decomposition of organic matter is an essential process in the global carbon cycle. The soil bacteria Pseudopedobacter saltans and Flavobacterium johnsoniae are both able to degrade complex organic molecules, but it is not fully known how their membrane structures
Jasper van Houcke et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 100(Pt 1), 151-160 (2017-09-07)
Oyster refinement, a common practice in France, is aimed at increasing the weight of oyster tissue and influencing the taste properties of the refined oysters. Refinement usually takes place in land-based systems where the oysters are fed with relatively high
Andris Jankevics et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 8(Suppl 1), 29-36 (2012-05-18)
Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) is a powerful and widely applied method for the study of biological systems, biomarker discovery and pharmacological interventions. LC-MS measurements are, however, significantly complicated by several technical challenges, including: (1) ionisation suppression/enhancement, disturbing the correct