安全性情報
NIST2389A
Amino acids in 0.1 mol/L hydrochloric acid
NIST® SRM® 2389a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
multi-component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in calibration of chromatographic instrumentation for the determination of amino acids. SRM 2389a is a solution of 17 amino acids in a 0.1 mol/L aqueous solution of hydrochloric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
アプリケーション
  • Alkaline sodium hypochlorite irrigant and its chemical interactions: Discusses the chemical interactions of sodium hypochlorite with other endodontic agents like EDTA and citric acid, emphasizing its role in tissue dissolution during dental procedures (Wright, Kahler, Walsh, 2017).
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Alanine (C3H7NO2), Arginine (C6H14N4O2), Aspartic acid (C4H7NO4), Glycine (C2H5NO2), Histidine (C6H9N3O2), Isoleucine (C6H13NO2), Leucine (C6H13NO2), Lysine (C6H14N2O2), Methionine (C5H11NO2S), Phenylalanine (C9H11NO2), Serine (C3H7NO3), Threonine (C4H9NO3), Tyrosine (C9H11NO3), Valine (C5H11NO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2389A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2