安全性情報
NIST3037
Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
ampule of 2 × 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenous acid (AsIII). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control meaterials.
A unit of NIST3037 consists of two 10mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain to contain a known mass fraction of arsenous acid.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenous acid (AsIII)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3037:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)