Merck
A1010
Sigma-Aldrich
三酸化二ヒ素
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
三酸化ヒ素, 亜ヒ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
As2O3
CAS番号:
分子量:
197.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent
蒸気圧
0 hPa ( 66 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
保管温度
room temp
SMILES記法
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ヒ素(III)は、三酸化ヒ素としても知られ、幾つかのヒ素化合物の合成用原料となる両性酸化物です。脱色ガラスやエナメルに使用されます。急性前骨髄球性白血病(APL)における治療効果が研究されています。
アプリケーション
酸化ヒ素(III)は、γ照射によるヘモグロビン(Hb)の解析における三酸化ヒ素の組み合わせの影響の詳細を調べる研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
急性前骨髄球性白血病(APL)に対する非常に強力な薬剤です。皮膚、肺、および膀胱がんを引き起こします。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1010-250G:4548173184685
A1010-25G:4548173184692
A1010-100G:4548173184678
A1010-1KG:4548173371061
A1010-VAR:
A1010-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combined effect of arsenic trioxide and radiation on physical properties of hemoglobin biopolymer.
Saad-El-Din AA, et al.
Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 7(2), 411-416 (2014)
Wilson H Miller et al.
Cancer research, 62(14), 3893-3903 (2002-07-19)
Arsenic trioxide has shown substantial efficacy in treating both newly diagnosed and relapsed patients with acute promyelocytic leukemia (APL). As a single agent, it induces complete remissions, causing few adverse effects and only minimal myelosuppression. These successes have prompted investigations
E Lengfelder et al.
Leukemia, 26(3), 433-442 (2011-09-10)
Arsenic trioxide (ATO) is presently the most active single agent in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL). This review provides insights into the mode of action and the pharmacological properties of ATO, and summarizes the most relevant results of
Dikshith TSS
Handbook of Chemicals and Safety, 92-92 (1992)
Z X Shen et al.
Blood, 89(9), 3354-3360 (1997-05-01)
The therapeutic effect of arsenic trioxide (As2O3) in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL) was evaluated among 15 APL patients at relapse after all-trans retinoic acid (ATRA) induced and chemotherapy maintained complete remission (CR). As2O3 was administered intravenously at