グレード
SAJ first grade
蒸気圧
0.000001 hPa ( 66 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-6635-2-25G-J:
試験成績書(COA)