蒸気密度
7.9 (vs air)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.05%
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7460-VAR:
A7460-500G:4548173954301
A7460-100G:4548173954295
A7460-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック