Merck
328693
ALNOCHROMIX
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
別名:
Godax Nochromix, Metal-free cleaner, glass cleaner, non-carcinogenic glass cleaner, persulfate based oxidizing addative, sufactant-free detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
box of 10 packs (10×3.1 oz PACKS)
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 2510 (Previously Godax 19-010)
テクニック
protein quantification: suitable
詳細
  • ALNOCHROMIXは、ガラス製品洗浄用の無機過硫酸塩をベースとした酸化性酸添加剤です。
  • 落ちにくい有機、シアン化物、および金属残留物と匂いを除去する、無金属の界面活性剤を含まない洗浄剤です。
  • 非金属で非発癌性 - 傷つきやすいガラス洗浄での使用に理想的です。
使用方法:1~2袋のALNOCHROMIXの結晶を、98%濃硫酸容器(容量2.5 Lまたは1ガロン)に入れます。
特徴および利点
  • ALNOCHROMIX™ is an inorganic persulfate based oxidizing acid additive for cleaning glassware.
  • Metal-free and surfactant-free cleaning agent that removes difficult organic, cyanide, and metal residues and odors.
  • Nonmetallic and non-carcinogenic - ideal for sensitive glass cleaning applications.
法的情報
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328693-BULK:
328693-VAR:
328693-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1