Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
A6272
Sigma-Aldrich
アルブミン ラット血清由来
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
別名:
RSA, ラットアルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
rat
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rat ... ALB(24186)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラット血清由来のアルブミン(RSA)は、N末端シグナルとプロペプチド配列からなります。RSA配列には1個のトリプトファン残基があります。
アプリケーション
ラット血清由来のアルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • スルホ-4-(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1-カルボン酸、3-スルホ-N-ヒドロキシスクシンイミドエステルナトリウム塩(SMCC)の誘導体化試験に
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)懸濁液用分散媒の成分として
  • 微小血管溶質流束測定における高分子プローブとして
生物化学的/生理学的作用
ラット血清由来のアルブミン(RSA)は外因性リガンドの輸送を介在します。低分子リガンドの蛍光分光分析測定で有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6272-500MG:
A6272-VAR:
A6272-BULK:
A6272-100MG:
A6272-10MG:
A6272-25MG:
A6272-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriel Zazeri et al.
International journal of molecular sciences, 20(12) (2019-06-20)
The bioactive piperine (1-piperoyl piperidine) compound found in some pepper species (Piper nigrum linn and Piper sarmentosum Roxb) has been shown to have therapeutic properties and to be useful for well-being. The tests used to validate these properties were performed
Mark C Wagner et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 27(2), 482-494 (2015-06-10)
Evidence from multiple studies supports the concept that both glomerular filtration and proximal tubule (PT) reclamation affect urinary albumin excretion rate. To better understand these roles of glomerular filtration and PT uptake, we investigated these processes in two distinct animal
Sejal S Hall et al.
Biotechnology progress, 23(3), 749-754 (2007-05-02)
Peptide ligands capable of mediating nanoparticle adhesion to human red blood cells (RBCs) were identified from a large bacterial display peptide library. Peptides were displayed on the surface of fluorescent Escherichia coli, enabling quantitative measurement of RBC binding and high-throughput
Joshua P Scallan et al.
The Journal of physiology, 591(20), 5071-5081 (2013-07-31)
Atrial and brain natriuretic peptides (ANP and BNP, respectively) are cardiac hormones released into the bloodstream in response to hypervolaemia or fluid shifts to the central circulation. The actions of both peptides include natriuresis and diuresis, a decrease in systemic
Björn Wängler et al.
Nature protocols, 7(11), 1964-1969 (2012-10-06)
Proteins previously derivatized with the cross-coupling reagent sulfo-SMCC (4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt) can be easily labeled in high radiochemical yields with the silicon-fluoride acceptor (SiFA) reagent [(18)F]SiFA-SH, obtained via isotopic exchange, by thiol-maleimide coupling chemistry (n = 10).