蒸気密度
6.5 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
106-112 °C
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Tobacco using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Topical preparations using reversed-phase liquid chromatographic (LC) with UV-Vis detection.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
95054-BULK:
95054-100MG:
95054-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック