主要文書
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
別名:
Azelaic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O4
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-669-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 178.3 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
有効性
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
転移温度
flash point 210 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup