Merck
909513
Sigma-Aldrich
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
別名:
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5N3O3
CAS番号:
分子量:
203.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
InChI Key
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This special UV active chromophore is ideal for imaging purposes after conjugation to biomolecules. It emits fluorescence only after the click reaction when its electron system is expanded. Therefore no background signal is expected for the unreacted compound. λabs 404 nm (after click reaction), λem 477 nm (after click reaction ).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
909513-VAR:
909513-BULK:
909513-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Scott T Laughlin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 12-17 (2008-12-24)
Molecular imaging enables visualization of specific molecules in vivo and without substantial perturbation to the target molecule's environment. Glycans are appealing targets for molecular imaging but are inaccessible with conventional approaches. Classic methods for monitoring glycans rely on molecular recognition