Merck
90527
Supelco
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
analytical standard
別名:
7-クロロ-4-[4-(N-エチル-N-b-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メチルブチルアミノ]キノリン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS番号:
分子量:
433.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
white to off-white
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
アプリケーション
Hydroxychloroquine Sulfate can be used as an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシクロロキン硫酸塩は、抗炎症性(TNFを介する)の疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)であり、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。 マラリアの治療に使用されます。
硫酸ヒドロキシクロロキンはTNFを介して作用する抗炎症薬の一種であり、疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of blood and urine samples for hydroxychloroquine and three major metabolites by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Williams SB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 433(11), 197-206 (1988)
High-performance liquid chromatographic assay for hydroxychloroquine and three of its major metabolites, desethylhydroxychloroquine, desethylchloroquine and bidesethylchloroquine, in human plasma
Brown RR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 377(11), 454-459 (1986)
A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Fuzery AK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
Charlier B,et al.
Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)
Compatibility study of hydroxychloroquine sulfate with pharmaceutical excipients using thermal and nonthermal techniques for the development of hard capsules
Moraes ANF, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 421 (2019)