グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI Key
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
89650-BULK:
89650-VAR:
89650-500G:4548173349299
89650-100G:4548173349282