詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
100-101 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87997-BULK-F:
87997-VAR-F:
87997-10G-F:
87997-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)