コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
すべての画像(1)
主要文書
安全性情報
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
別名:
Tetrapentylammonium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
(C5H11)4NI
CAS番号:
分子量:
425.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-688-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
135-137 °C
溶解性
7.40 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[I-].[N+](CCCCC)(CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3