Merck
87649
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフトール
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(+)-α-テトラロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
2208779
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +33±1°, c = 2.5% in chloroform
光学純度
enantiomeric ratio: 99:1 (GC)
mp
37-39 °C
SMILES記法
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI Key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87649-5G:
87649-1G:
87649-VAR:
87649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Urmi Dhagat et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5274-5276 (2010-07-27)
A comparison of the structures and kinetic properties of human 20alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (AKR1C1) and its mutant enzymes (Leu308Val and Leu308Ala) indicates that Leu308 is a selectivity determinant for substrate binding. While the Leu308Val mutation improved the catalytic efficiency (k(cat)/K(m)) of
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high