グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
詳細
solvent for preparation of membranes
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.423
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82227-VAR:
82227-25ML:
82227-BULK:
82227-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック