Merck
80038
Supelco
メラミン-(トリアミン-15N3)
analytical standard
別名:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H615N3N3
CAS番号:
分子量:
129.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80038-BULK:
80038-10MG:
80038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
メラミン 99%
Sigma-Aldrich
M2659
メラミン
メラミン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
メラミン