蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
形状
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
94-96 % (v/v) ethanol (SDA 3A 200 proof)
95%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
税およびライセンス情報
Sales restrictions may apply
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
構成
その他情報
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
置換部
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 - 60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
13 - 16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793183-BULK:
793183-270GA:
793183-3X5GA:
793183-5GA-PB:
793183-VAR:
793183-4X1GA:
793183-12X1GA-PB:
793183-3X5GA-PB:
793183-5GA:
793183-20X1GA-PB:
793183-4X1GA-PB:
793183-55GA-PB:
793183-55GA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)