79291
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylaminosulfonyl]-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (HPLC)
別名:
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylsulfamoyl]-7-(2-aminoethylamino)benzofurazan, 7-[(2-Aminoethyl)amino]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, DAABD-AE
About This Item
おすすめの製品
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
品質
LiChropur™
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCNS(=O)(=O)c1ccc(NCCN)c2nonc12
InChI
1S/C12H20N6O3S/c1-18(2)8-7-15-22(19,20)10-4-3-9(14-6-5-13)11-12(10)17-21-16-11/h3-4,14-15H,5-8,13H2,1-2H3
InChI Key
QKTBJERNSIEPPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
79291-VAR:
79291-BULK:
79291-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック