Merck
78724
Supelco
α-Hexylcinnamaldehyde
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C[(CH2)5CH3]CHO
CAS番号:
分子量:
216.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C(CCCCCC)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
InChI Key
GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78724-VAR:
78724-100MG:
78724-1ML:
78724-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)