Merck
16797
Supelco
3-メチル-4-(2,6,6-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-イル)-3-ブテン-2-オン
analytical standard
別名:
α-ケトン, イソメチル-α-イオノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22O
CAS番号:
分子量:
206.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.495-1.505
密度
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI Key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is a fragrance compound primarily utilized in personal care products, including cosmetics, shampoos, deodorants, air fresheners, etc. It is a well-known fragrance allergen known to induce allergic contact dermatitis and rashes.
アプリケーション
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfumes, leave-on cosmetics, commercial scented products, and fragrance raw materials/perfume oils by various chromatography techniques.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.5 °F - closed cup
引火点(℃)
110.3 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16797-BULK:
16797-1ML:
16797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantitative analysis of the 26 allergens for cosmetic labeling in fragrance raw materials and perfume oils
Leijs H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(14), 5487-5491 (2005)