76511
レスベラトロール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3,4′,5-トリヒドロキシ-trans-スチルベン, 5-[(1E)-2-(4-ヒドロキシフェニル)エテニル]-1,3-ベンゼンジオール
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI Key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
適用法令
Jan Code
76511-VAR:
76511-BULK:
76511-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック