Merck
71950
Sigma-Aldrich
亜セレン酸ナトリウム
anhydrous, ≥90.0% (RT)
別名:
Selenious acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SeO3
CAS番号:
分子量:
172.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥90.0% (RT)
フォーム
powder
損失
≤0.5% loss on drying, 200 °C
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium selenite can be used:
  • In dehydrogenation of benzoins to benzils and, flavanones to flavones under thermal and microwave conditions.
  • As a catalyst along with cysteine or glutathione in the reductive debromination of vic-dibromides to alkenes.
  • To prepare bis(methylmercuric) selenide (BMS) by reacting with methylmercuric chloride and reduced glutathione or cysteine.
Sodium selenite is a common source of selenium in the synthesis of zinc selenide (ZnSe). It is used as a key precursor in the synthesis of bismuth selenide nanocomposites, nickel cobalt selenides, selenium nanobelts and t-selenium nanotubes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71950-BULK:
71950-RSAMPLE:
71950-500G:4548173307084
71950-100G:4548173307077
71950-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrothermal synthesis and high photocatalytic activity of 3D wurtzite ZnSe hierarchical nanostructures.
Cao F, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(44), 17095-17101 (2008)
Nucleation- dissolution- recrystallization: a new growth mechanism for t-selenium Nanotubes.
Xi G, et al.
Crystal Growth & Design, 6(2), 577-582 (2006)
Cellulose-directed growth of selenium nanobelts in solution.
Lu Q, et al.
Chemistry of Materials, 18(1) (2006)
Sodium selenite-dimethylsulfoxide: a highly efficient reagent for dehydrogenation
Lamba M and Makrandi JK
J. Chem. Res. (M), 2008(4), 225-226 (2008)
Selenium-catalysed debromination of vic-dibromides to alkenes with cysteine or glutathione
Yanada, Kazuo and Yanada, Reiko and Meguri, Haruo
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2008(10), 730-732 (1990)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.